Burette zro automatique de Pellet, sans robinet intermdiaire, sans flacon, BLAUBRAND classe AS, marquage DE-M, 10 ml:0,02 ml Bo ro 3.3, bande photophore, robinet de titration avec carotte en PTFE, grad. Bleue, individual certificate 1 * 1 Pce
Fournisseur: Brand
Burette zro automatique de Pellet, sans robinet intermdiaire, sans flacon, BLAUBRAND classe AS, marquage DE-M, 10 ml:0,02 ml Bo ro 3.3, bande photophore, robinet de titration avec carotte en PTFE, grad. Bleue, individual certificate 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Burette à zéro automatique de Pellet, sans robinet intermédiaire, sans flacon, BLAUBRAND® classe AS, marquage DE-M, 10 ml:0,02 ml Bo ro 3.3, bande photophore, robinet de titration avec carotte en PTFE, grad. Bleue, individual certificate 1 * 1 Pce BRND922521 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou