Volumetric flask, class A, glass stopper with individual certificate, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
937266
BRND937266EA 205 EUR InStock
BRND937266
Volumetric flask, class A, glass stopper with individual certificate, BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass 3.3, with glass stopper.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • DE-M marking
  • Individual certificate included
Collapse All
Capacité Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
5000 ml Volumetric Flask NS 34/35 1 BRND937266
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité