Portoir de vidange
Fournisseur: Brand
95105
BRND95105EA 286 EUR InStock
BRND95105
Portoir de vidange
Portoirs Égouttoirs
PS, avec cuve de vidange intégrée.
  • Pattes pouvant être insérées si nécessaire
  • Les trous des chevilles sont fermés à l'arrière
  • Adaptés aux éprouvettes graduées en verre jusqu'à 250 ml et béchers de 1000 ml
Information de livraison: fournis avec 72 pattes, tuyau de vidange et accessoires pour montage mural.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité