Fioles jauges, USP, BLAUBRAND, classe A, DE-M, 200 ml, NS 14/23, Boro 3.3, avec bouchon en PP, certificat individuel USP 1 * 1 Pce
Fournisseur: Brand
Fioles jauges, USP, BLAUBRAND, classe A, DE-M, 200 ml, NS 14/23, Boro 3.3, avec bouchon en PP, certificat individuel USP 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Fioles jaugées, USP, BLAUBRAND®, classe A, DE-M, 200 ml, NS 14/23, Boro 3.3, avec bouchon en PP, certificat individuel USP 1 * 1 Pce BRND956950 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou