Centrifuge tubes, ASTM, BLAUBRAND®, DAkks
Fournisseur: Brand
DAKKS362038
BRNDDAKKS362038EA 116 EUR InStock
BRNDDAKKS362038
Centrifuge tubes, ASTM, BLAUBRAND®, DAkks
Tubes Tubes à centrifuger
Borosilicate glass 3.3, graduated.
  • Withstands forces up to 700×g
  • Design, accuracy, etc. to meet ASTM specifications
  • With DAkks-Certifikate
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité