Fiole jauge 25ml Blaubrand, classe A fournie avec certificat de calibrage DAkkS - RN12/21 bouchon en PP - limite d'erreur +/-0.06 1 * 1 Pce
Fournisseur: Brand
Fiole jauge 25ml Blaubrand, classe A fournie avec certificat de calibrage DAkkS - RN12/21 bouchon en PP - limite d'erreur +/-0.06 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Fiole jaugée 25ml Blaubrand, classe A fournie avec certificat de calibrage DAkkS - RN12/21 bouchon en PP - limite d'erreur +/-0.06 1 * 1 Pce BRNDDAKKS37293 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou