Eye shower, wall recessed
Fournisseur: BROEN-LAB
17.160.009
BROE17.160.009EA 3010 EUR InStock
BROE17.160.009
Eye shower, wall recessed
Matériel de premiers secours Douches
Wall recessed eye shower with anti-corrosive cabinet.
  • With chemical resistant BROEN Polycoat
  • Two outlet heads and built-in FLOWFIX (14 L/min)
  • Cabinet door activates the eye wash and catches the water
W×D×H (cabinet): 308×64,5×585 mm
Min. working pressure: 2 bar
Connection: inlet G1/2" male
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité