Vanne de mélange thermostatique pour douches oculaires
Fournisseur: BROEN-LAB
17.140.009 17140039
118-0137EA 313 EUR InStock
118-0137 BROE17140039
Vanne de mélange thermostatique pour douches oculaires
Vannes Clapets anti-retour
Cette vanne de mélange thermostatique est conçue pour fournir de l'eau tiède (20 - 25 °C) aux douches oculaires d'urgence.
  • Sécurité côté chaud : si le débit de l'eau froide est interrompu, le dispositif anti-brûlures intégré arrête automatiquement le débit de l'eau chaude
  • Sécurité côté froid : si le débit de l'eau chaude est interrompu, le dispositif de fuite intentionnelle intégré permet un débit suffisant de l'eau froide pour assurer le bon fonctionnement
  • Inclut des valves de contrôle sur l'alimentation en eau chaude et sur l'alimentation
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité