Captive Spray 2 Emitter
Fournisseur: BRUKER DALTRONIK GMBH
1811112
BRUK1811112EA 845 EUR InStock
BRUK1811112
Captive Spray 2 Emitter
Ionisateurs
Our ready-to-use fused silica emitter offers a straightforward plug-and-play setup, ensuring hassle-free connection. Available in two internal diameters, our emitters cover both, high-throughput applications and the specific needs of plasma or single-cell proteomics.
  • Already attached ZDV union for easier handling
  • For use with the captivespray source, captivespray 2 source or captivespray ultra source
The 10 µm diameter is recommended for applications in the low nano flow range (50 to 450 nl/min).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité