HCCA matrix
Fournisseur: BRUKER DALTRONIK
8255344
BRUK8255344EA 954 EUR InStock
BRUK8255344
HCCA matrix
Protéines purification Réactifs de purification des protéines
Pre-portioned HCCA matrix provides easy and convenient preparation of HCCA matrix solutions.
  • Stable and easy to handle for sample preparation
HCCA has been developed especially for Bruker MALDI instruments and purified to ensure accurate results and maintain system cleanliness. This reduces frequency of preventive maintenance cleans required.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité