SamplePro Needle Mounting Adapter
Fournisseur: BRUKER DALTRONIK GMBH
H160098
BRUKH160098EA 181 EUR InStock
BRUKH160098
SamplePro Needle Mounting Adapter
Aiguilles pour seringues
SPT NADELINSERT KPL is required to mount new needle version in the SamplePro Tube liquid Handler.
Suitable for needles H160071, H160072, H160073. One insert per SamplePro Tube required.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité