Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ctla4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
A00020-1
BSBTA00020-1EA 552 EUR InStock
BSBTA00020-1
Anti-Ctla4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cytotoxic T-lymphocyte protein 4(Ctla4) detection. Tested with WB, IHC-P, ELISA in Mouse;Rat.

Type: Primary
Antigen: Ctla4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité