Anti-AKT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A00024
BSBTA00024EA 0 EUR InStock
BSBTA00024
Anti-AKT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for RAC-alpha serine/threonine-protein kinase(Akt1) detection. Tested with WB in Mouse, Rat.
Type: Primary
Antigen: AKT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité