Anti-FGFR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A00098
BSBTA00098EA 579 EUR InStock
BSBTA00098
Anti-FGFR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Fibroblast growth factor receptor 1(FGFR1) detection. Tested with WB in Human.
Type: Primary
Antigen: FGFR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité