Anti-IL33 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A00113
BSBTA00113EA 550 EUR InStock
BSBTA00113
Anti-IL33 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for IL33 detection. Tested with WB, IHC-P, ELISA(Cap) in Human.
Type: Primary
Antigen: IL33
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité