Anti-IL17C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A00164-3
BSBTA00164-3EA 579 EUR InStock
BSBTA00164-3
Anti-IL17C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for IL17C detection. Tested with WB, ELISA(Cap) in Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: IL17C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité