Anti-MPI Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A00175
BSBTA00175EA 552 EUR InStock
BSBTA00175
Anti-MPI Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Mannose-6-phosphate isomerase(MPI) detection. Tested with WB in Human, Rat.
Type: Primary
Antigen: MPI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité