Anti-KCNQ1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A00310-1
BSBTA00310-1EA 579 EUR InStock
BSBTA00310-1
Anti-KCNQ1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Potassium voltage-gated channel subfamily KQT member 1(KCNQ1) detection. Tested with WB in Human, Rat.
Type: Primary
Antigen: KCNQ1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité