Anti-SPR Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A00416-1
BSBTA00416-1EA 552 EUR InStock
BSBTA00416-1
Anti-SPR Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for SPR detection. Tested with WB, Direct ELISA in Human;Mouse.
Type: Primary
Antigen: SPR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité