Anti-TIMP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A00477
BSBTA00477EA 552 EUR InStock
BSBTA00477
Anti-TIMP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Metalloproteinase inhibitor 3(TIMP3) detection. Tested with WB, ELISA in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: TIMP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité