Anti-TIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A00561
BSBTA00561EA 552 EUR InStock
BSBTA00561
Anti-TIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for TIMP1 detection. Tested with WB, Direct ELISA in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: TIMP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité