Anti-ATF6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A00655
BSBTA00655EA 550 EUR InStock
BSBTA00655
Anti-ATF6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-6 alpha(ATF6) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: ATF6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité