Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARK7 / DJ1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
A00757-1
BSBTA00757-1EA 550 EUR InStock
BSBTA00757-1
Anti-PARK7 / DJ1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for PARK7 / DJ1 detection. Tested with WB, IHC-P, ELISA(Cap) in Mouse;Rat.

Type: Primary
Antigen: PARK7 / DJ1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité