Anti-FGA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A00816-1
BSBTA00816-1EA 552 EUR InStock
BSBTA00816-1
Anti-FGA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Fibrinogen alpha chain(FGA) detection. Tested with WB in Human, Rat.
Type: Primary
Antigen: FGA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité