Anti-Follistatin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A00972-1
BSBTA00972-1EA 552 EUR InStock
BSBTA00972-1
Anti-Follistatin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Follistatin detection. Tested with WB, ELISA(Cap) in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: Follistatin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité