Anti-TBR2/Eomes Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A00992-1
BSBTA00992-1EA 552 EUR InStock
BSBTA00992-1
Anti-TBR2/Eomes Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for TBR2/Eomes detection. Tested with WB, Direct ELISA in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: TBR2/Eomes
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité