Anti-RANK Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A01064-2
BSBTA01064-2EA 552 EUR InStock
BSBTA01064-2
Anti-RANK Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for RANK detection. Tested with WB, Direct ELISA in Human;Rat.
Type: Primary
Antigen: RANK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité