Anti-MUT Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A01065
BSBTA01065EA 550 EUR InStock
BSBTA01065
Anti-MUT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial(MUT) detection. Tested with WB, IHC-P in Human, Rat.
Type: Primary
Antigen: MUT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité