Anti-VCL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A01207
BSBTA01207EA 579 EUR InStock
BSBTA01207
Anti-VCL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Vinculin(VCL) detection. Tested with WB in Human.
Type: Primary
Antigen: VCL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité