Anti-KRT14 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A01432
BSBTA01432EA 550 EUR InStock
BSBTA01432
Anti-KRT14 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Keratin, type I cytoskeletal 14(KRT14) detection. Tested with WB, IHC-P in Human, Mouse, Rat.
Type: Primary
Antigen: KRT14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité