Anti-RUNX1T1/ETO Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A01792-1
BSBTA01792-1EA 552 EUR InStock
BSBTA01792-1
Anti-RUNX1T1/ETO Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for RUNX1T1/ETO detection. Tested with WB, IHC-P, Direct ELISA in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: RUNX1T1/ETO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité