Anti-DR4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A02152
BSBTA02152EA 552 EUR InStock
BSBTA02152
Anti-DR4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Vasodilator-stimulated phosphoprotein(VASP) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.
Type: Primary
Antigen: DR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité