Anti-ATOH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A02207-1
BSBTA02207-1EA 552 EUR InStock
BSBTA02207-1
Anti-ATOH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Protein atonal homolog 1(ATOH1) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: ATOH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité