Anti-HCN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A02804
BSBTA02804EA 550 EUR InStock
BSBTA02804
Anti-HCN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Potassium/sodium hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel 2(HCN2) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: HCN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité