Anti-BAFF Receptor Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A02865-2
BSBTA02865-2EA 552 EUR InStock
BSBTA02865-2
Anti-BAFF Receptor Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for BAFF Receptor detection. Tested with WB, Direct ELISA in Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: BAFF Receptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité