Anti-Laminin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
A03522-1
BSBTA03522-1EA 552 EUR InStock
BSBTA03522-1
Anti-Laminin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Laminin detection. Tested with WB, IHC-P in Human.
Type: Primary
Antigen: Laminin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité