Anti-Protein A Antibody (Biotin)
Fournisseur: BosterBio
BA1025-0.5
BSBTBA1025-0.5EA 0 EUR InStock
BSBTBA1025-0.5
Anti-Protein A Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: Protein A
Clonality:
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité