Anti-IgG Antibody (Cy3®)
Fournisseur: BosterBio
BA1035
BSBTBA1035EA 239 EUR InStock
BSBTBA1035
Anti-IgG Antibody (Cy3®)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation: Cy3
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité