Anti-IgM Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: BosterBio
BA1077-0.25
BSBTBA1077-0.25EA 0 EUR InStock
BSBTBA1077-0.25
Anti-IgM Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgM
Clonality:
Clone:
Conjugation: Peroxidase
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité