Anti-Steptavidin Antibody (Peroxidase)
Fournisseur: BosterBio
BA1088-1
BSBTBA1088-1EA 0 EUR InStock
BSBTBA1088-1
Anti-Steptavidin Antibody (Peroxidase)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Steptavidin
Clonality:
Clone:
Conjugation: Peroxidase
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité