Anti-IgA Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: BosterBio
BA1112-0.5
BSBTBA1112-0.5EA 0 EUR InStock
BSBTBA1112-0.5
Anti-IgA Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgA
Clonality:
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité