Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

PicoKine Human Tryptase/TPSAB1,B2; ELISA Kit

Fournisseur: BosterBio

EK0898
BSBTEK0898EA 679 EUR InStock
BSBTEK0898
PicoKine Human Tryptase/TPSAB1,B2; ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Sandwich high sensitivity ELISA kit for quantitative detection of human tryptase/TPSAB1,B2.

  • Sensitivity, detect single digit picogram level of target protein
  • Specificity, thoroughly tested for cross-reactivity with family members
  • Stability, guaranteed to remain stable for up to 12 months with proper storage
  • Selection, 1000+ kits available, covering most common ELISA targets
  • Service, on-demand technical support directly from ELISA experts

Detect human tryptase beta-2/TPSB2 with <15pg/ml sensitivity. Format: 96-well plate with removable strips. Compatible samples: cell culture supernates, cell lysates, serum and plasma (heparin, EDTA). This is a TMB colorimetric sandwich ELISA kit with short assay time and fast experiment set up. Tryptase Beta-2/TPSB2 tissue specificity: TPSAB1: Isoform 1 and isoform 2 are expressed in lung,stomach, spleen, heart and skin; in these tissues, isoform 1 ispredominant. Isoform 2 is expressed in aorta, spleen, and breasttumor, with highest levels in the endothelial cells of some bloodvessels surrounding the aorta, as well as those surrounding thetumor and low levels, if any, in mast cells (at protein level).

96wells/kit, with removable strips.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité