Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

PicoKine Mouse CD23/FCER2; ELISA Kit

Fournisseur: BosterBio

EK0924
BSBTEK0924EA 679 EUR InStock
BSBTEK0924
PicoKine Mouse CD23/FCER2; ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Sandwich high sensitivity ELISA kit for quantitative detection of mouse CD23/FCER2.

  • Sensitivity, detect single digit picogram level of target protein
  • Specificity, thoroughly tested for cross-reactivity with family members
  • Stability, guaranteed to remain stable for up to 12 months with proper storage
  • Selection, 1000+ kits available, covering most common ELISA targets
  • Service, on-demand technical support directly from ELISA experts

Detect mouse Fc Epsilon Rii/Fcer2 with <15pg/ml sensitivity. Format: 96-well plate with removable strips. Compatible samples: cell culture supernates, cell lysates, serum and plasma (heparin, EDTA). This is a TMB colorimetric sandwich ELISA kit with short assay time and fast experiment set up. Fc Epsilon Rii/Fcer2 tissue specificity:

96wells/kit, with removable strips.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité