PicoKine Human SP-D; ELISA Kit
Fournisseur: Boster Bio
EK1171
BSBTEK1171EA 646 EUR InStock
BSBTEK1171
PicoKine Human SP-D; ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Sandwich high sensitivity ELISA kit for quantitative detection of human SP-D.
  • Sensitivity, detect single digit picogram level of target protein
  • Specificity, thoroughly tested for cross-reactivity with family members
  • Stability, guaranteed to remain stable for up to 12 months with proper storage
  • Selection, 1000+ kits available, covering most common ELISA targets
  • Service, on-demand technical support directly from ELISA experts
Detect Human Sp D/SFTPD with <20 pg/ml sensitivity. Format: 96-well plate with removable strips. Compatible samples: cell culture supernates, cell lysates, serum and plasma (heparin, EDTA). This is a TMB colorimetric sandwich ELISA kit with short assay time and fast experiment set up. Sp D/SFTPD tissue specificity: Expressed in lung, brain, pancreas and adipose tissue (mainly mature adipocytes). .
96wells/kit, with removable strips.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..