Anti-IgG Antibody (Gold, 5nm)
Fournisseur: BosterBio
GA1013
BSBTGA1013EA 221 EUR InStock
BSBTGA1013
Anti-IgG Antibody (Gold, 5nm)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation: 5nm colloidal Gold
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité