Anti-BIN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BN-1]
Fournisseur: BosterBio
MA1005
BSBTMA1005EA 550 EUR InStock
BSBTMA1005
Anti-BIN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BN-1]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for BIN1, bridging integrator 1 (BIN1) detection. Tested with WB, IHC-F, ICC in Human;mouse;rat. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: BIN1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité