Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Calcineurin alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: CC-6]

Fournisseur: BosterBio
MA1008
BSBTMA1008EA 552 EUR InStock
BSBTMA1008
Anti-Calcineurin alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: CC-6]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for Calcineurin alpha, protein phosphatase 3, regulatory subunit B, alpha (PPP3R1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;rat. No cross reactivity with other proteins.

  • Calcineurin, the Ca(2+)/calmodulin-regulated protein phosphatase, first detected in skeletal muscle and brain, has been found in all cells from yeast to mammals. Calcineurin A alpha(PPP3CA),is located on human chromosomes 4, Chromosomal mapping of the human genes for the calmodulin-dependent protein phosphatase(calcineurin) catalytic subunit. Calcineurin regulates bone formation by the osteoblast.

Mouse ascites fluid, 1.2% sodium acetate, 2mg BSA, with 0.01mg NaN3 as preservative.

Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Calcineurin alpha
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité