Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Caldesmon (smooth) Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD-7]

Fournisseur: BosterBio
MA1009
BSBTMA1009EA 550 EUR InStock
BSBTMA1009
Anti-Caldesmon (smooth) Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD-7]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for Caldesmon (smooth), caldesmon 1 (CALD1) detection. Tested with WB, IHC-F in Human;mouse;rat. No cross reactivity with other proteins.

Caldesmon is a potential actomyosin regulatory protein found in smooth muscle and nonmuscle cells. The predicted smooth-muscle polypeptide is 793 amino acids long. The high molecular weight caldesmon(h-CaD) is predominantly expressed in smooth muscles, whereas the low molecular weight caldesmon(l-CaD) is widely distributed in nonmuscle tissues and cells. Hayashi et al.(1992) demonstrated that the human CDM gene is composed of 14 exons.

Mouse ascites fluid, 1.2% sodium acetate, 2mg BSA, with 0.01mg NaN3 as preservative.

Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Caldesmon (smooth)
Clonality: monoclonal
Clone: CD-7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité