Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CA-3]
Fournisseur: BosterBio
MA1015
BSBTMA1015EA 550 EUR InStock
BSBTMA1015
Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CA-3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité