Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Mucin Gastric Mouse Monoclonal Antibody [clone: MG-31]

Fournisseur: BosterBio
MA1061
BSBTMA1061EA 552 EUR InStock
BSBTMA1061
Anti-Mucin Gastric Mouse Monoclonal Antibody [clone: MG-31]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for Mucin Gastric, mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming (MUC5AC) detection. Tested with WB, IHC-P, ICC in Human. No cross reactivity with other proteins.

Mucin 5AC (Muc5AC) is a protein that in humans is encoded by the MUC5AC gene. Using real-time RT-PCR, Moehle et al. (2006) found that MUC5AC was highly expressed in adult trachea and stomach. Expression was lower in adult lung and weak in fetal lung, and no expression was detected in other tissues. This gene has been linked to mucus hypersecretion in the pulmonary tracts and associated to chronic obstructive pulmonary disease. Moreover, Muc5ac is identified as a direct and critical mediator of resistance during intestinal nematode infection.

1.2% sodium acetate or neutral PBS. If 1ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100ug/ml.

Mouse ascites fluid, 1.2% sodium acetate, 2mg BSA, with 0.01mg NaN3 as preservative.

Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Mucin Gastric
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité